Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120-3 C18 Phasen-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Macherey-Nagel™ 720740.46
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10429741
  • 580.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
NUCLEOSIL™ ist eine Familie von vollständig porösen sphärischen Silikapartikeln. Sie weisen eine sehr reineund gleichförmiges SiO2-Struktur auf2 und haben eine breite Akzeptanz als Chromatographie-Packungen für Routineanwendungen in sehr unterschiedlichen Bereichen der modernen Chromatographie erlangt. Sie sind eine absolut zuverlässige Wahl für Anwendungen mit analytischen und vorbereitenden Säulen, die zahlreiche Vorteile aufweist:
  • Hoher Wirkungsgrad durch schmale Partikelgrößenverteilung
  • Hohe Trennleistung durch optimierte Bindungsverfahren
  • Hohe chemische und mechanische Stabilität
  • Hohe Tragfähigkeit und Wiederherstellungsraten
  • Hohe chargenübergreifende Reproduzierbarkeit
Trennungsmechanismus basierend auf hydrophoben (van der Waals) Wechselwirkungen mit geringfügigen Wechselwirkungen mit Restsilanol.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120-3 C18 Phasen-HPLC-Säulen > ID:4,6mm, Länge:150mm