Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120-3 C18 Phasen-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10377961 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10377961
Marke: Macherey-Nagel™ 720040.40
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
NUCLEOSIL™ ist eine Familie von vollständig porösen sphärischen Silikapartikeln. Sie weisen eine sehr reineund gleichförmiges SiO2-Struktur auf2 und haben eine breite Akzeptanz als Chromatographie-Packungen für Routineanwendungen in sehr unterschiedlichen Bereichen der modernen Chromatographie erlangt. Sie sind eine absolut zuverlässige Wahl für Anwendungen mit analytischen und vorbereitenden Säulen, die zahlreiche Vorteile aufweist:
  • Hoher Wirkungsgrad durch schmale Partikelgrößenverteilung
  • Hohe Trennleistung durch optimierte Bindungsverfahren
  • Hohe chemische und mechanische Stabilität
  • Hohe Tragfähigkeit und Wiederherstellungsraten
  • Hohe chargenübergreifende Reproduzierbarkeit
Trennungsmechanismus basierend auf hydrophoben (van der Waals) Wechselwirkungen mit geringfügigen Wechselwirkungen mit Restsilanol.
Spezifikation
Säulenchemie nicht-polar
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Zur Verwendung mit Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen
Funktionalität/ Interaktionstyp Hydrophob
Hydrophobizität Ja
Länge (metrisch) 125 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Porenvolumen 0.65 ml/g
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 200 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 0.18
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Edelstahl
Typ EC-Säule