Learn More
Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 150/4 NUCLEOSIL 100-5 C18 PAH, L=150 mm, ID: 4 mm
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 720923.40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Analysesäule | |
2 ml/min | |
150 mm | |
100 % Acetonitril | |
2 bis 8 | |
Je 1 | |
350 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Ja | |
EC-Säule |
4 mm | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
100 % Acetonitril | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
PAH-Analyse | |
Umkehrphase |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 150/4 NUCLEOSIL 100-5 C18 PAH, L=150 mm, ID: 4 mm > ID:2mm, Länge:150mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur