Learn More
Cytiva Nucleon™ BACC3 Extraktionskit für genomische DNA
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
50 Kits
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Reagenzien A und B, 5.0 Mol Natriumperchlorat und Nucleon Harze.
- Phenolfreies Protokoll, das für die Fertigstellung nur30 wenige Minuten benötigt
- Das Protokoll mit niedrigem Scherwert ermöglicht die maximale Rückgewinnung von DNA mit hohem Molekulargewicht
- Für 50 Präparate mit 10 ml Vollblut (ausreichende Mengen aller Reagenzien im Lieferumfang enthalten)
- Erhältlich in verschiedenen Formaten/Reaktionsskalen (siehe 45-000-955 und 45-000-956)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Das illustra Nucleon BACC-System extrahiert schnell hochmolekulare DNA aus Vollblut und kultivierten Zellen. |
| Probentyp | Blut, Zellkulturen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Extraktion hochwertiger genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht aus Zellkulturen und Blut. |
| Enthält | Reagenzien A und B, 5 M Natriumperchlorat und Nucleon™ Harze |
| Produkttyp | illustrata Nucleon BACC3 |
| Menge | 50 Kits |
| Ertrag | 370 bis 440 μg DNA/mg Gewebe |