Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 7 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: HILIC
Marke:  Macherey-Nagel™ 760526.20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12708862
  • 755.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Analytische Trennsäule
2 mm
Hydrophile Wechselwirkung
100 mm
Sphärisch
2 bis 8,5
Je 1
340 m²/g
Ammonium/Sulfonsäure Modifiziertes Silika
7%
Nein
Edelstahl
Hydrophile Wechselwirkung, analytische, präparative Chromatographie, LC/MS
AmmoniumsSulfonsäure
Für hydrophile Interaktionschromatographie
Ja
900 bar (13050 psi)
1,8 μm
110 Å
Acetonitril/Wasser
60 °C
Silika
HILIC
HILIC
HPLC-EC-Säule