Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 7 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: HILIC
Marke:  Macherey-Nagel™ 760551.40
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12448467
  • 646.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Silika
Ammonium
1 ml/min
Hydrophil
8700 psi (600 bar)
Kugelförmig
2 bis 8.5
HILIC
60 °C
Silika
HILIC
HILIC
EC-Säule
Analysesäule
4 mm
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen
125 mm
80:20 Acetonitril/Wasser
5 μm
110 Å
340 m²/g
Ammonium/Sulfonsäure Modifiziertes Silika
7%
No
Edelstahl
Analytische HPLC