Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 7 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: HILIC
Marke:  Macherey-Nagel™ 760550.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12438467
  • 695.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Silika
Ammonium
1 ml/min
Hydrophil
600 bar (8700 psi)
Sphärisch
2 bis 8,5
HILIC
60 °C
Silika
HILIC
HILIC
HPLC-EC-Säule
Analytische Trennsäule
4 mm
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen
250 mm
80:20 Acetonitril/Wasser
5 μm
110 Å
340 m²/g
Ammonium/Sulfonsäure Modifiziertes Silika
7%
Nein
Edelstahl
Analytische HPLC