Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke:  Macherey-Nagel™ 761590.40
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12418587
  • 225.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
7%
5 μm
110 Å
4 mm
Acetonitril/Wasser
Silika
Vorsäulen
HPLC
2 bis 8,5
8 mm
CC-Vorsäule
NUCLEODUR™ HILIC
Acetonitril/Wasser
Ammonium/Sulfonsäure
Analytische und präparative Anwendungen sowie LC/MS
Kugelförmig