Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 ec VariPerp HPLC-Säule
Säulenformat: Präparative Säule; Kohlenstofflast: 10,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
523.00 € - 1050.00 €
Spezifikation
Säulenformat | Präparative Säule |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
Zur Verwendung mit | Basische, neutrale oder saure Arzneimittel, derivatisierte Aminosäuren, Pestizide, fettlösliche Vitamine, Aldehyde und Ketone, phenolische Verbindungen |
Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
Partikelgröße | 5 μm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12409906
|
Macherey-Nagel™
762061.100 |
125 mm |
841.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12419906
|
Macherey-Nagel™
762062.100 |
250 mm |
1050.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12469906
|
Macherey-Nagel™
762072.100 |
50 mm |
523.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Präparative Säule | |
Basische, neutrale oder saure Arzneimittel, derivatisierte Aminosäuren, Pestizide, fettlösliche Vitamine, Aldehyde und Ketone, phenolische Verbindungen | |
5 μm | |
110 Å | |
60 °C | |
Gehäuse C8 | |
10,50% | |
Ja | |
VariPerp HPLC-Säule |
10 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
1 bis 9 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |