Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 ec VariPerp HPLC-Säule
Säulenformat: Präparative Säule; Kohlenstofflast: 10,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 762062.100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Präparative Säule | |
Basische, neutrale oder saure Arzneimittel, derivatisierte Aminosäuren, Pestizide, fettlösliche Vitamine, Aldehyde und Ketone, phenolische Verbindungen | |
5800 psi (400 bar) | |
1 bis 9 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
10 mm | |
250 mm | |
5 μm | |
110 Å | |
60 °C | |
Gehäuse C8 | |
10,50% | |
Ja | |
VariPerp HPLC-Säule |