Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C18
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 17,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Macherey-Nagel™ 760008.46
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12408317
  • 402.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Silika
Monomeres Octadecyl
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
Acetonitril/Wasser
60 °C
Gehäuse C18
17,50%
Ja
EC-Analysesäule
Analysesäule
4,6 mm
150 mm
Acetonitril/Wasser
1 bis 9
Je 1
340 m²/g
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase