Learn More
STEMCELL Technologies Nuclease-Free Water
DNase- and RNase-free water for molecular biology applications
16.20 € - 133.65 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17169891
![]() |
STEMCELL Technologies
79002 |
2 mL |
16.20 €
2 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17179891
![]() |
STEMCELL Technologies
79002.1 |
10 x 2 mL |
133.65 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17159891
![]() |
STEMCELL Technologies
79001 |
300 mL |
79.65 €
300 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Nuclease-Free Water is used in various molecular biology applications requiring nuclease-free conditions, such as in processing DNA or RNA (i.e. PCR, cDNA synthesis, or qPCR)
- This product is sterile-filtered (0.2 μm), free of RNase and DNase activity, endotoxin-free, and not DEPC-treated
Spezifikation
For Disease Modeling |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts