Learn More
MP BIOMEDICALS Nuc-Off Nucleases Removal Spray
Non-toxic spray designed to remove nucleases.
193.00 € - 733.00 €
Spezifikation
Produkttyp Removal Agent
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30214851
Unterlagen ansehen
MP BIOMEDICALS
112460450
450 mL
193.00 €
450 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30214850
Unterlagen ansehen
MP BIOMEDICALS
112460451
1800 mL
733.00 €
1.80 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MP Biomedicals Nuc-Off Nucleases Removal Spray is a ready-to-use solution for fast and cost-effective removal of RNase and DNase.
This non-toxic and non-corrosive spray-type solution can effectively remove nucleases from the surface of:
  • laboratory consumables
  • instruments
  • other utensils
  • creating a clean environment for RNA or DNA-related experiments.\
It is strongly recommended to regularly clean your:
  • pipettors
  • bench surfaces
  • instrument exterior
Application Notes:
Nuc-Off Nucleases Removal Spray is intended for effective and safe elimination of Nucleases that may cause false positive or false negative experimental results.
Usage Statement:
Research Use Only (RUO)
Spezifikation
Spezifikation
Removal Agent