Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ NT Membran-Vakuumpumpen: MZ2 NT
Für verschiedenste Anwendungsbereiche mit nichtkorrosiven und nichtflüchtigen Stoffen. Die Pumpen der MZ-Serie zeichnen sich durch ein Endvakuum von5 Torr aus.
1715.00 €
Spezifikation
Max. Vakuum | 5.2 Torr |
---|---|
PS | 0.24 hp |
Enthält | Manuell |
Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
Abmessungen (L x B x H) | 24.3 x 23.8 x 19.8 cm (9.5 x 9.4 x 7.7 in.) |
Produktcode | Marke | Stromstärke | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stromstärke | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10522665
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20732000 |
1,8 A | 230 V, 50/60 Hz | CEE |
1715.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Verwendet Membranvakuumtechnologie für einen vollkommen trockenen Betrieb. Es muss kein Öl gewechselt oder überwacht werden.
- Minimiert Ausfallzeiten und Wartungskosten.
- Das einzigartige Design macht eine mühsame und langwierige Neukalibrierung der Hublänge überflüssig.
- Individuell zugängliche Membranen und Ventile vereinfachen die Wartung.
- Mit speziell entwickelten Pumpenköpfen für hohe Durchflussraten bei Arbeitsvakuum
Spezifikation
5.2 Torr | |
Manuell | |
24.3 x 23.8 x 19.8 cm (9.5 x 9.4 x 7.7 in.) | |
MZ 2 NT | |
-10 bis 60 °C | |
11 kg | |
40 °C | |
37 l/min | |
7.7 Zoll | |
9.5 Zoll | |
23.8 cm | |
IP 40 | |
50 °F | |
2 |
0.24 hp | |
150 bis 1800 U/min | |
Gehäuse/Kopfabdeckung aus Aluminiumlegierung, Membranklemmscheibe aus Aluminiumlegierung, FPM-Membran und -Ventil, Anschlussschlauch aus Aluminiumlegierung, PBT-Schlauchdüse, PVC-Dichtringe, Polyethylen-Schläuche | |
45 dB (A) | |
24.25 lb. | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
19.8 cm | |
9.4 Zoll | |
Membranpumpe | |
2 | |
Ölfrei | |
16 psi (Einlass), 29 psi (Auslass) |