Learn More
Tocris™ NR 7h
Potent and selective p38α and p38β Degrader (PROTAC™); active in vivo
Marke:  Tocris™ 7177/5
359.38 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18717546
  • 464.00 € / 5 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
NR 7h is a potent and selective p38α and p38β Degrader (PROTAC™) (DC50 < 50 nM). Displays no significant degradation of p38γ, p38δ, JNK1/2 or ERK1/2. Inhibits phosphorylation of MK2 in UV-treated cancer cells and LPS-stimulated bone marrow-derived macrophages (BMDM). Exhibits similar effect to p38α gene knockout in BBL358 cells. NR 7h impairs replication of Mayaro virus in human dermal fibroblasts and HeLa cells. Active in vivo.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Spezifikation
Spezifikation
3-(3-Bromo-4-((2,4-difluorobenzyl)oxy)-6-methyl-2-oxopyridin-1(2 H)-yl)-N-(4-(1-(4-((4-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)butyl)amino)-4-oxobutyl)-1 H-1,2,3-triazol-4-yl)butyl)-4-methylbenzamide
5 mg
C48H50BrF2N9O8
97%
2550399-06-7
Active Degraders
3636