Learn More
NP-40-Lysepuffer (2X), Thermo Scientific Chemicals
66.16 € - 89.95 €
Spezifikation
Farbe | Farblos |
---|---|
Konzentration | 2X |
Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |
Format | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15425109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62805.AK |
250 mL |
89.95 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15415109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62805.=E |
125 mL |
66.16 €
125 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Farblos | |
2X | |
Umgebungstemperaturen | |
Flüssig |
RUO – Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NP-40-Lysepuffer (2X), Thermo Scientific Chemicals