Learn More
Thermo Scientific™ NP-40 Surfact-Amps™ Detergenzlösung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps NP-40 Reinigungslösung ist stabilisiertes, hochgereinigtes NP-40-Reinigungsmittel und wird als 10%ige Lösung geliefert.
Marke: Thermo Scientific™ 28324
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps NP-40 Detergenzlösung besteht aus hochreinem NP-40 Detergenz, das in einer 10%igen Lösung stabilisiert und geliefert wird.
Diese anwenderfreundliche 10%ige (w/v) Lösung aus gereinigtem NP-40 Detergenz eignet sich für den Gebrauch in Routineanwendungen, anspruchsvollen Proteinforschungsmethoden und molekularbiologischen Techniken. NP-40 ist ein nichtionisches Polyoxyethylen-Tensid, das vorwiegend als Bestandteil von Zelllysepuffern oder anderen zur Extraktion und Solubilisierung von Proteinen vorgesehenen Lösungen zum Einsatz kommt.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 %, w/v) bieten unübertroffene Reinheit, Qualität und Stabilität. Im Gegensatz zu unverdünnten Detergenzien, die extrem viskös sind, können Surfact-Amps 10 % Solutions leicht pipettiert und genau dosiert werden. Die grenzflächenaktiven Lösungen werden sorgfältig hergestellt und unter Stickstoff in Glasampullen verpackt, um Stabilität zu gewährleisten und die Ansammlung von Peroxiden und Zerfallsprodukten zu vermeiden.
Besondere Merkmale:
NP-40 – Ein nichtionisches Detergenz für verschiedene Proteinmethoden
Genaue, – präzise 10 %-ige Detergenslösung in Reinstwasser
Anwenderfreundlich – Die Lösung ist einfach zu dispensieren und für die Verwendung zu verdünnen
Außerordentlich rein – Weniger als 1,0 μeq/ml Peroxide und Carbonyle
Stabil – In Glasampullen unter inertem Stickstoffgas verpackt
Reinigungsmitteleigenschaften:
- Molekulargewicht: 617
- Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
- Aggregationszahl: 149
- Molekülmasse der Mizelle: 90.000
- Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 0,29 mM (0,0179 %, w/v)
- Trübungspunkt: 80°C
- Dialysierbar: Nein
Spezifikation
Reinigungsmittel | |
Flüssig | |
Reinigungslösung | |
Glass Ampule |
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C. | |
Surfact-Amps™ | |
6 x 10 ml |
Sicherheit und Handhabung
- Surfact-Amps NP-40
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nonylphenol ethoxylates