Learn More
Novus Biologicals™ Citrate Buffer Solutions
For recovery of antigens masked by fixation in cross-linking fixatives, such as formalin
268.00 € - 825.00 €
Produktcode | Marke | Produkttyp | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
18725623
|
Novus Biologicals™
NB900-62075 |
10X Citrate Buffer pH 6.0 for Heat Induced Epitope Recovery |
420.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18271421
|
Novus Biologicals™
NB900-66728 |
10X Citrate Buffer pH 7.0 for Heat Induced Epitope Recovery | 7 |
308.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18726073
|
Novus Biologicals™
NB900-66729 |
10X Citrate Buffer pH 8.0 for Heat Induced Epitope Recovery |
268.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18729393
|
Novus Biologicals™
NB900-66733 |
10x Antigen Retrieval Buffer High pH 10.0 |
825.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- 10X Citrate buffer for Immunohistochemistry
- Dilute one part buffer with nine parts distilled water
- Unit size: 500mL
Spezifikation
Citrate Buffer |