Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strips, pH 3-10NL (non-linear)
Artikelnummer. 12010216
Click to view available options
Menge:
12 strips
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 12010216
Marke: Invitrogen™ ZM0011
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Jede Packung ZOOM™ Streifen enthält 12 Streifen, die an einer dreifach gefalteten Karte befestigt sind.
Benötigt
ZOOM IPGRunner System
Nutzen Sie die ölfreie, problemlose isoelektrische Fokussierung (IEF)
  • Optimale IEF-Auflösung beim Zoomen von Zielproteinen
  • Schnelle isoelektrische Fokussierung von Proteinen und einfache Handhabung
  • Jeder ZOOM-Streifen ist 7 cm lang und enthält eine dünne Schicht Polyacrylamid-Gel mit einem linearen pH-Gradienten
  • Großer pH-Bereich für eine umfassende Analyse
  • Einzeln mit eindeutigen Kennnummern, pH-Bereich und Ausrichtungsmarkierungen gekennzeichnet
2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Jede Packung ZOOM™ Streifen enthält 12 Streifen, die an einer dreifach gefalteten Karte befestigt sind. Bei -20°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert ein Jahr lang haltbar.
Format ZOOM IPG-Streifen
Geltyp Polyacrylamid
pH-Bereich 3 bis 10
Produkttyp IPG-Streifen
Probenladevolumen 7 cm (Streifen)
Trennung von Protein
Trennverfahren Isoelektrische Fokussierung
Produktlinie ZOOM
Menge 12 strips
Versandbedingung Trockeneis