Learn More
Invitrogen™ XCell II™ Blot Module
Artikelnummer. 10073582
Click to view available options
Menge:
1 Einheit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10073582
Marke: Invitrogen™ EI9051
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Anodenkern, Kathodenkern, Schwammpads (8/Packung) und Bedienungsanleitung.
Einfacher Transfer von Proteinen oder Nukleinsäuren von Mini-Gelen auf Membranen
Fügt sich nahtlos in die XCell SureLock™ und XCell II™ Mini-Zellen anstelle des Gel-/Pufferkernaufbaus ein. Erfordert weniger als 200 ml Transferpuffer für Western-, Southern- und Northern-Transfers. Die robusten platinbeschichteten Titan- und Edelstahl-Elektroden erzeugen ein einheitliches elektrisches Feld ohne Klemmen oder klappbare Gelhalter. Die maximale Blot-Größe beträgt 9 x 9 cm.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Blot-Modul
Fassungsvermögen Bis zu 2 Mini-Gele
Inhalt und Lagerung Das XCell II™ Blot-Modul enthält einen Anodenkern, einen Kathodenkern, Schwammpads (8/Packung) und eine Bedienungsanleitung.
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell SureLock™ Mini
Gelgröße Mini (8 cm x 8 cm)
Transfermodus Nass
Laufende Bemaßung Vertikal
Versandbedingung Raumtemperatur
Gel Compatibility Bolt™ Bis-Tris Plus-Gel, NuPAGE™ Gel, Novex™ Mini Gel
Produktlinie XCell II
Menge 1 Einheit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.