Learn More
Invitrogen™ XCell SureLock™ Mini-Cell und XCell II™ Blot Modul
Artikelnummer. 10572913
Click to view available options
Menge:
1 Einheit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10572913
Marke: Invitrogen™ EI0002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
XCell II Blot-Modul; Gelspannungskeil; Pufferdamm; Untere Pufferkammer; Pufferkern; Mini-Zelldeckel; Gelmesser
Zur schnellen und einfachen Durchführung von Läufen und Blots mit Novex Mini-Gelen
Die XCell SureLock Mini-Zelle und das XCell II- Blot-Modul enthalten die XCell SureLock Mini-Zelle für den Lauf von Novex Mini-Gelen und das XCell II-Blot-Modul für das Blotting von Novex Mini-Gelen. Die XCell SureLock Mini-Zelle ermöglicht Ihnen, Novex Mini-Gele einfach, schnell und auslaufsicher ohne Klammern oder Fett zu verwenden. Die Verwendung einer keilförmigen Gel-Spannungshalterung anstatt des in früheren Modellen eingesetzten Keils macht die XCell SureLock Mini-Zelle zur anwenderfreundlichen Mini-Zelle.
Funktionsweise des Systems
  • Die XCell SureLock Mini-Zelle sichert Gele mit einer einfachen Gel-Haltevorrichtung.
  • Wenn der Hebel der Gel-Spannungshalterung zum Verriegeln nach vorn geschoben wird, wird eine gleichmäßige, horizontale Kraft erzeugt, die die Gel-/Pufferkern-Baugruppe in der unteren Pufferkammer fest in Position bringt
  • Die positive Verriegelung der Gel-Spannungshalterung gewährleistet einen problemlosen und auslaufsicheren Gellauf bei jedem Einsatz
Einfacher Aufbau
  • Die XCell SureLock Mini-Zelle lässt sich leicht in drei einfachen Schritten einrichten.
  • Die XCell SureLock Mini-Zelle ist separat oder als Teil eines Komplettpakets erhältlich
Das XCell II Blot-Modul
  • Ermöglicht den einfachen Transfer von Proteinen oder Nukleinsäuren von Mini-Gels zu Membranen
  • Passt nahtlos in XCell SureLock und die XCell II Mini-Zellen anstelle der Gel-/Pufferkernbaugruppe und benötigt weniger als 200 ml Transferpuffer für Western-, Southern- und Northern Transfers
  • Die robusten platinbeschichteten Titan- und Edelstahl-Elektroden erzeugen ein einheitliches elektrisches Feld ohne Klemmen oder klappbare Gelhalter
  • Die maximale Größe des Blots beträgt 9 x 9 cm.
Nachrüsten von XCell II auf XCell SureLock Mini-Zelle
  • Die Umwandlung einer XCell II in eine XCell SureLock ist mit dem SureLock Retrofit Kit (separat erhältlich) leicht zu bewerkstelligen
  • Das Kit besteht aus einem Deckel für SureLock Mini-Zelle, einer Gel-Haltevorrichtung und einem gegossenen Mini-Gel-Pufferbecken.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält:
• XCell II™ Blot-Modul
• 1 Gel-Spannungskeil
• 1 Pufferdamm
• 1 Untere Pufferkammer
• 1 Pufferkern
• 1 Mini-Zell-Deckel
• 1 Gelmesser
Die Gewährleistung beträgt 1 Jahr ab Kaufdatum.
Fassungsvermögen Vorgegossene Mini Proteingele
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nasstransfer
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell SureLock™ Mini-Zelle
Gel Compatibility Vorgegossene Mini Proteingele
Gelgröße Mini, 8 x 8 cm
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Mode of Transfer Nass
Produktlinie Novex, Xcell II, XCell SureLock
Typ Blot-Modul
Menge 1 Einheit
Laufende Bemaßung Vertikal