Learn More
Invitrogen™ WesternBreeze™ Chemiluminescent Kit, anti-rabbit
Artikelnummer. 10542703
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10542703
Marke: Invitrogen™ WB7106
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Blockierungslösungen, Verdünnungsmittel für Primärantikörper, gebrauchsfertige sekundäre Antikörperlösung (Anti-Maus, Anti-Kaninchen oder Anti-Ziege), gebrauchsfertiges chemilumineszentes Substrat, Waschlösungen, Inkubationsschalen, vorgeschnittene Filterpapiere, Polyesterfolien für die gleichmäßige Substratentwicklung auf der Membran. Jedes Kit enthält genügend Reagenzien für 20 Blots.
Nachweis von Proteinen, die auf Membranen (Nitrozellulose oder PVDF) nach dem westlichen Transfer immobilisiert oder direkt von der Lösung gebunden wurden (Dot-Blots)
Die Detektion erfolgt mit einem gebrauchsfertigen CDP-Star™ Chemolumineszenzsubstrat für alkalische Phosphatase. Proteinbänder können entweder mit Röntgenfilm oder einem CDP-Star™ kompatiblen Bildgebungssystem erfasst werden.
Das WesternBreeze™ Chemiluminescent Kit bietet:
  • Hohe Spezifität, sauberer Hintergrund
  • Nachweisbare Ultra-Empfindlichkeits-Femtogramm-Werte
  • Langlebige Signale – bis zu 5 Tage
  • Ergebnisse in weniger als 3 Stunden
  • Permanentes fotografisches Bild
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Western-Blot-Kit
Inhalt und Lagerung Die WesternBreeze™ Chemolumineszenz-Kits enthalten Blockierungslösungen, Verdünnungsmittel für Primärantikörper, gebrauchsfertige sekundäre Antikörperlösung (Anti-Maus, Anti-Kaninchen oder Anti-Ziege), gebrauchsfertiges chemolumineszentes Substrat, Waschlösungen, Inkubationstabletts, vorgeschnittene Filterpapiere und Polyesterfolien für die gleichmäßige Substratentwicklung auf der Membran. Jedes Kit enthält genügend Reagenzien für 20 Blots. Lagern Sie die Kits bei +4 °C. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Reaktivität Kaninchen
Versandbedingung Nasseis
Substrattyp AP-Substrat (alkalische Phosphatase)
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Produktlinie WesternBreeze
Kreuzreaktivität Kaninchen
Menge 1 Kit