missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ 8 bis 16 %, Tris-Glycin, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele

Artikelnummer. 15486814
Click to view available options
Wells:
10-Well
12-Well
15-Well
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 15486814

Marke: Invitrogen™ XP08162BOX

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Invitrogen Novex Tris-Glycin Mini-Gele im WedgeWell-Format sind Polyacrylamid-Gele, die eine reproduzierbare Trennung eines breiten Spektrums von Proteinen in gut aufgelöste Bänder mit der zweifachen Ladekapazität ermöglichen.

Invitrogen Novex Tris-Glycin-Mini-Gele im WedgeWell Format sind Polyacrylamid-Gele, die eine reproduzierbare Trennung eines breiten Spektrums von Proteinen in gut aufgelöste Banden mit der zweifachen Ladekapazität ermöglichen. Novex Tris-Glycin Mini-Gele sind auf der herkömmlichen Laemmli-Protein-Elektrophorese basierende Gele, die die Verwendung von Laemmli-Proben und Laufpuffern ermöglichen.

Merkmale von Novex Tris-Glycin-Gelen im WedgeWell-Format:
Verbesserte Haltbarkeit — Lagerung der Gele bis zu 12 Monate bei 4 °C
Diversität — Verwendung für native und denaturierende Proteinassays
Keilförmige Wells — Leichtes Beladen von bis zu doppeltem Probenvolumen
Schnelle Laufbedingungen — Schnelle Trennung Ihrer Proteine mit konstanter Spannung in weniger als 60 Minuten

Wählen Sie das richtige Gelformat für Ihre Experimente
Novex Tris-Glycin Gele im WedgeWell-Format werden in einer Vielzahl fester Konzentrationen zwischen 6 und 18 % sowie als Gradienten in Bereichen von 4 bis 12 %, 4 bis 20 %, 8 bis16 % und 10 bis 20 % angeboten. Sie können aus unseren vielen Well-Formaten wählen, darunter 10-, 12- und 15-Well-Formate und verschiedene Packungsgrößen.

Verarbeiten Sie Ihre Proteine in nativer oder denaturierter Form
Novex Tris-Glycin Gele im WedgeWell Format enthalten kein SDS und können zur Verarbeitung Ihrer Proteine in nativer oder denaturierter Form verwendet werden. Für denaturierte Proteine empfehlen wir Novex Tris-Glycin SDS-Probenpuffer (LC2676) und Novex Tris-Glycin SDS-Laufpuffer (LC26755). Für native Proteine empfehlen wir die Verwendung von Novex nativem Tris-Glycin-Probenpuffer (LC2673) und Novex nativem Tris-Glycin-Laufpuffer (LC2672).

Praktische Verwendung
Die Novex Tris-Glycin Gele im WedgeWell-Format mit ihren innovativen keilförmigen Wells ermöglichen ein bis zu zweimal höheres Probenladevolumen als andere Gele mit einer Dicke von 1,0 mm. Die größeren Öffnungen der keilförmigen Wells erleichtern außerdem die Probenbeladung.

Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir Novex Tris-Glycin-Transferpuffer (LC3675), wenn der herkömmliche Nasstransfer mit dem Invitrogen Mini Blot-Modul erfolgt (B1000). Ein schneller halbtrockener Transfer kann mit dem Invitrogen Power Blotter oder ein schneller trockener Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle
Gelanteil (%) 8 bis 16%
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Tris-Glycin Plus
Empfohlene Anwendungen Denaturierend, nativ
Probenladevolumen Bis zu 45 µl
Trennbereich 6 bis 250 kDa
Trennverfahren Denaturierend, nativ
Wells 12-Well
Trennmodus Molekulargewicht
Produktlinie Novex, WedgeWell
Menge 10 Gele/Karton
Versandbedingung Nasseis
Lagerungsbedingungen Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Länge (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) 8 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt