Learn More
Invitrogen™ Tricin SD-Laufpuffer (10X)
Artikelnummer. 12020146
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12020146
Marke: Invitrogen™ LC1675
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Novex Tricin-SDS-Laufpuffer (10x) dient zum Trennen von Proteinen in ihrem denaturierten Zustand auf Tricin-Gelen.
Novex Tricin-SDS-Laufpuffer (10x) dient zum Trennen von Proteinen in ihrem denaturierten Zustand auf Tricin-Gelen. Tricin-Gele wurden speziell für die Auflösung von Proteinen mit niedriger Molekülmasse entwickelt. In diesem Puffersystem ersetzt Tricin das Glycin im Laufpuffer, was zu einer effizienteren Stapelung und Entstapelung von Proteinen mit niedriger Molekülmasse und einer höheren Auflösung kleinerer Peptide führt.
Empfohlene Puffer: Zur Verwendung mit Tricin-Probenpuffer (Kat.- Nr. LC1676) zur optimalen Trennung mit Tricin-SDS-Laufpuffer.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Probenladepuffer
Konzentration 10 X
Physikalische Form Flüssigkeit
Produktlinie Novex
Menge 500 ml
Löslichkeitsinformationen Wasser