Learn More
Invitrogen™ Novex™ TNF-α Human ELISA-Kit
Jedes gebrauchsfertige Kit ist chargenübergreifend validiert bezüglich Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Konsistenz
Marke:  Invitrogen™ KHC3012
948.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24347" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10008932
  • 1038.00 € / 192 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet:
  • Mit humanen TNF-α-Antikörpern beschichtete 96-Well-Platte
  • Humaner TNF-α-Standard
  • Standardverdünnungspuffer
  • Humaner TNF-α-Detektionsantikörper
  • Streptavidin-HRP
  • HRP-Verdünnungsmittel
  • Waschpufferkonzentrat (25x)
  • Stabilisiertes Chromogen, TMB
  • Stopplösung
  • Plattenabdeckungen
  • Genaues Protokoll mit Validierungstests
Beschreibung
Beschreibung
Der Human-Tumor-Nekrose-Faktor alpha (Hu TNF-α) ELISA quantifiziert Hu TNF-α in Humanserum, -plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürlichen und rekombinanten Hu-TNFα.Funktionsprinzip der Methode Der Human-TNFα Festphasen-Sandwich-ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Das Testkit wurde ausschließlich für Forschungszwecke entwickelt, um den Gehalt an humanem TNF-α in Serum, Plasma und Überstand mit 96-Well-Platten und einem Mikrotiterplatten-Reader zu ermitteln und zu quantifizieren.
Einfach zu handhabender Sandwich-ELISA
Ein monoklonaler, für humane TNFα spezifischer Capture-Antikörper wurde maschinell auf die Wells der 96-Well-Platte beschichtet, wodurch eine geringe Variabilität zwischen den Wells gewährleistet wird und die Notwendigkeit einer Beschichtung über Nacht entfällt. In diese Wells wurden Proben pipettiert, einschließlich eines Standards bekannter humaner TNF-α-Inhalte, Kontrollen und Unbekannten. Während der ersten Inkubation bindet das humane TNF-α-Antigen an eine Stelle den immobilisierten Capture-Antikörper. Nach dem Waschen wird ein biotinylierter monoklonaler Antikörper hinzugefügt, der spezifisch für humane TNF-α ist. Während der zweiten Inkubation bindet dieser Antikörper an eine andere Stelle des immobilisierten humanen TNF-α-Antigens. Nach dem Waschen wird eine Streptavidin-Meerrettichperoxidase (HRP) hinzugefügt. Diese bindet an den biotinylierten Nachweisantikörper, um die vier Teile des Sandwichs zu vervollständigen. Nach einer zweiten Inkubation und Waschung, bei der alle ungebundenen Enzymen entfernt werden, wird eine Substratlösung (TMB) hinzugefügt, die vom gebundenen Enzym zur Erzeugung einer Farbe genutzt wird. Die Intensität der Färbung ist direkt proportional zur Konzentration humaner TNF-α-Konzentrationen in der Originalprobe, und die optische Dichte kann auf einem standardmäßigen Mikrotiterplatten-Lesegerät abgelesen werden. Die Inkubationszeit des Assays beträgt insgesamt nur vier Stunden.
  • Anwenderfreundlich
  • Schnelles Protokoll
  • Praktische vorbeschichtete 96-Well-Platte mit herausnehmbaren 8-Well-Streifen für kleinere Probenläufe
Weitere Informationen zur Validierung werden auf der Protokollbeilage angegeben.
Apoptose, Apoptose-bezogene Faktoren, Zellanalyse, Zellsignalweiterleitung, Zellviabilität, Zellproliferation und -funktion, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P01375
1,7 pg/mL
ELISA-Kit
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
DIF-alpha,TNFA,TNFSF2,TNLG1F,TNF
7.5 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
TNF-α
RUO
2 bis 8 °C
1 h 20 min
15.6 bis 1000 pg/ml
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
Kolorimetrischer Nachweis
7124
4 h
4.4 %
HRP
2 x 96 Tests
Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl
Human
4 h