Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE-Urea Gels, 15%
Artikelnummer. 12050126
Click to view available options
Wells:
10-Well
12-Well
15-Well
Packungsgröße:
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12050126
Marke: Invitrogen™ EC68852BOX
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele. Novex TBE-Harnstoffgele haben je nach Geltyp eine Haltbarkeit von 4 bis 8 Wochen.
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands.
Novex™ TBE-Urea Gels are denaturing polyacrylamide gels that resolve single-stranded DNA oligos or RNA into sharp, distinct bands. These 15% gels are optimized for the analysis and purification of products ranging from 10–40 bases, making them an ideal choice for synthetic oligo analysis and purification, RNase Protection Assays (RPA), in vitro transcription studies, and northern blot analysis.
  • Diese Gele sind für die Analyse und Aufreinigung von Produkten mit 20 bis 800 Basen optimiert, was sie zu einer idealen Wahl für die Analyse und Aufreinigung synthetischer Oligos, sowie für RNase-Protektionsassays (RPA), in vitro-Transkriptionsstudien und Northern-Blot-Analysen macht.
  • Konzipiert zur Verwendung mit der XCell SureLock™ Mini-Zelle
  • Hergestellt aus hochreinen Reagenzien, darunter Tris-Base, Borsäure, EDTA, Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED, APS und 7M-Harnstoff
  • Eine strenge Qualitätskontrolle gewährleistet, dass Gele und Puffer frei von DNase und RNase sind
Acrylamid-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen
• Novex™ TBE-Urea-Gele sind je nach Geltyp 4 bis 8 Wochen haltbar
Lagerung bei 4 °C.
Beschreibung Novex TBE-Urea Gels, 15%, 12-well
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell SureLock Mini-Cell
Gelanteil (%) 15 %
Geltyp TBE-Harnstoff
Produkttyp TBE-Gel
Trennbereich 20 bis 800 bp
Wells 12-Well
Menge 10 Gele/Karton
Probentyp Single-stranded DNA Oligos/RNA
Versandbedingung Nasseis