Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 4–20%
Novex™ TBE Gels 4–20% are designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell and provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products.
Marke: Invitrogen™ EC62255BOX
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33000kg
Beinhaltet: Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele.
Beschreibung
Novex™ TBE Gels 4–20% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 25–300 bp.
- DNA-Fragmente werden in klar abgegrenzte, enge Banden aufgetrennt
- Konzipiert zur Verwendung mit der XCell SureLock™ Mini-Zelle
- Hergestellt mit hochreiner Tris-Base, Borsäure, EDTA, Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED und APS
Acrylamid-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
• Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen Lagerung bei 4 °C. |
|
XCell SureLock Mini-Cell | |
TBE | |
25 to 300 bp | |
10 Gele/Karton | |
Nasseis |
Novex TBE Gels, 4 to 20%, 15-well | |
4 bis 20 % | |
TBE-Gel | |
15-Well | |
Double-stranded DNA (dsDNA) |