Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 10%
Novex™ TBE Gels 10% designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products.
Marke:  Invitrogen™ EC62752BOX
184.10 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12035735
  • 263.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele.
Beschreibung
Beschreibung
Novex™ TBE Gels 10% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 35–120 bp.
  • DNA-Fragmente werden in klar abgegrenzte, enge Banden aufgetrennt
  • Konzipiert zur Verwendung mit der XCell SureLock™ Mini-Zelle
  • Hergestellt mit hochreiner Tris-Base, Borsäure, EDTA, Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED und APS
Acrylamid-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Shipping Condition: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen
Lagerung bei 4 °C.
XCell SureLock Mini-Cell
TBE
35 to 120 bp
10 Gele/Karton
Nasseis
Novex TBE Gels, 10%, 12-well
10%
TBE-Gel
12-Well
Double-stranded DNA (dsDNA)