Learn More
Invitrogen™ SilverXpress™ Silber-Färbekit
Beschreibung
Beinhaltet
Dieses Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Färbung von 25 Minigelen. Enthält: 125 ml Sensibilisator, 125 ml Färbemittel A, 125 ml Färbemittel B, 125 ml Entwickler, 125 ml Stopfenlösung
Das SilverXpress™ Silver Staining Kit ist ein hochgradig empfindliches Silber-Färbekit, das Messergebnisse bei minimaler Hintergundfärbung bis in den Nanogrammbereich ermöglicht. Das einfach zu befolgende Protokoll benötigt weniger Gesamtzeit als ein standardmäßiges Coomassie™.
- eine hochgradig sensitive Proteinfärbung
- glasklare Hintergründe
Protein-Gelelektrophorese, Proteingel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Dieses Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Färbung von 25 Mini-Gelen Enthält: 125 ml Sensibilisator 125 ml Färbemittel A 125 ml Färbemittel B 125 ml Entwickler 125 ml Stopfenlösung Lagern Sie das Kit bei 2 °C bis 8 °C. 6 Monate lang stabil bei Lagerung unter diesen Bedingungen. |
| Detektionsstelle | In-Gel-Detektion |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Marker oder Farbstoff | SilverXpress Silberfärbung |
| Produkttyp | Protein-Gel-Färbekit |
| Produktlinie | SilverXpress |
| Menge | 1 kit |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zielmolekül | Protein |
Sicherheit und Handhabung
- SilverXpress Silver Staining Kit
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Silver nitrate, Ammonium hydroxide, Sodium hydroxide, Glutaraldehyde, Formaldehyde