Learn More
Invitrogen™ Novex™ Netzteil-Adapter
Mit den Novex Netzteiladaptern können Anwender die abgedeckten Stromkabel von Elektrophoreseapparaturen an bestimmte Spannungsversorgungen anschließen.
Marke: Invitrogen™ ZA10001
Beinhaltet: Ein Satz Adapter und ein Inbusschlüssel
Beschreibung
Die Novex Netzteiladapter ermöglichen den Anschluss an die abgedeckten Stromkabel von Elektrophoreseapparaturen an bestimmte Netzteile (z. B. einige Netzteile von Bio-Rad Laboratories, Thermo Fisher Scientific).
Die folgenden Invitrogen Elektrophoreseapparaturen erfüllen die neuesten IEC(International Electrotechnical Commission)-Normen und EN(Europa)-Normen und reduzieren das Risiko eines elektrischen Schlags durch blankes Metall.
• ZOOM IPGRunner Mini-Zelle und ZOOM IEF Fraktionator
• XCell4 SureLock Midi-Zelle
• Mini-Gel-Tank
• XCell SureLock Mini-Zelle (mit einziehbaren Netzkabeln)
Wenn Sie eine der oben genannten Elektrophoreseapparaturen mit Netzteilen verwenden, die nicht für die Verwendung mit abgedeckten oder einziehbaren Netzkabeln vorgesehen sind, verwenden Sie Novex Netzteiladapter.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Enthält einen Satz Adapter und einen Inbusschlüssel | |
Novex™ | |
Raumtemperatur |
XCell SureLock Mini, ZOOM IPGRunner Mini, XCell4 SureLock Midi, ZOOM IEF Fraktionator, Mini-Gel-Tank | |
1 set |