Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-Acetat SDS Laufpuffer (20x)
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
Benötigt
Die Puffer werden als konzentrierte Lösung geliefert, was ein einfaches Verdünnen mit deionisiertem Wasser vor der Verwendung erfordert.
- NuPAGE Novex Tris-Acetat-Gele bieten eine ausgezeichnete Trennung von Proteinen mit hohem Molekulargewicht, wenn sie mit dem NuPAGE Tris-Acetate SDS Running Buffer angewendet werden.
- Vorgemischte Puffer sind eine praktische Möglichkeit zur Gewährleistung hochwertiger und konsistenter Elektrophorese-Ergebnisse.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei +4 °C bis 25 °C lagern. Garantiert 6 Monate stabil, sofern in der Produktdokumentation nicht anders angegeben. |
| Puffer | Laufpuffer |
| Konzentration | 20 X |
| Geltyp | SDS-PAGE |
| Produkttyp | SDS-Laufpuffer |
| Gelkompatibilität | NuPAGE™ TRIS-Acetat-Gele, NuPAGE™ TRIS-Acetat-Gele |
| Produktlinie | NuPAGE |
| Menge | 500 ml |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |