Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ MOPS SDS-Laufpuffer (20x)
Aus hochgradig reinen Reagenzien hergestellt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen.
124.00 € - 916.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Laufpuffer |
---|---|
Konzentration | 20 X |
pH | pH 7,7 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Produktlinie | NuPAGE™ |
Beinhaltet: NuPAGE MOPS SDS Laufpuffer (20X)
Benötigt: Die Puffer werden als konzentrierte Lösung geliefert, was vor der Verwendung ein einfaches Verdünnen mit deionisiertem Wasser erfordert.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11589156
|
Invitrogen™
NP0001 |
500 ml |
124.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11599156
|
Invitrogen™
NP000102 |
5 l |
916.00 €
5 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Die Formulierung von NuPAGE MOPS SD-Laufpuffer (20X) ist nur zum Auftragen von Proteinen auf NuPAGE Novex BIS-TRIS-Gele vorgesehen. NuPAGE™ MOPS SDS-Laufpuffer wird zur Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine empfohlen.
- Liefert konsistente, anwenderfreundliche und hochwertige Ergebnisse
- Vorgemischte NuPAGE Puffer sind eine praktische Möglichkeit, hochwertige und konsistente Elektrophorese-Ergebnisse zu erhalten
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Laufpuffer | |
pH 7,7 | |
NuPAGE™ |
20 X | |
Flüssigkeit | |
50 mM MOPS, 50 mM Tris-Base, 0,1 % SDS, 1 mM EDTA, pH 7,7; 0.01-0.09% N,N-dimethylformamide |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Inhalt: NuPAGE™ MOPS SDS Laufpuffer (20x)
Lagerung: +4 °C° bis 25 °C°