Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ MES SDS-Laufpuffer (20x)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
NuPAGE MES SDS Laufpuffer (20x)
Benötigt
Die Puffer werden als konzentrierte Lösung geliefert, was vor der Verwendung ein einfaches Verdünnen mit deionisiertem Wasser erfordert.
NuPAGE MES SDS-Laufpuffer (20X) dient dem Lauf von Proteinen ausschließlich auf NuPAGE Novex Bis-Tris-Gelen. NuPAGE MES SDS Running Buffer wird zur Trennung kleiner bis mittlerer Proteine empfohlen.
- Die Verwendung von MES-Puffer ermöglicht einen schnelleren Proteinlauf
- Gewährleistet qualitativ hochwertige, konsistente Elektrophoreseergebnisse
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Laufpuffer |
| Konzentration | 20 X |
| pH | pH 7,3 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Produktlinie | NuPAGE |
| Menge | 5 l |
| Zusammensetzung | 1X: 50 mM MES, 50 mM TRIS-Base, 0,1 % SDS, 1 mM EDTA, pH 7,3 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.