Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ MES SDS Buffer Kit (for Bis-Tris Gels)
Entwickelt für die Trennung von kleinen bis mittelgroßen Proteinen auf NuPAGE Novex Bis-Tris-Gelen
Marke:  Invitrogen™ NP0060
Artikelnummer. 10683853
  • 178.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: NuPAGE MES SD-Laufpuffer (20X, 500 ml), NuPAGE Probenreduktionsmittel (10X, 250 μl) mit 500 mM Dithiothreitol, NuPAGE Antioxidans (15 ml), NuPAGE LDS-Probenpuffer (10 ml)
Benötigt : Die Puffer werden als konzentrierte Lösung geliefert, was vor der Verwendung ein einfaches Verdünnen mit deionisiertem Wasser erfordert.
Beschreibung
Beschreibung
Vorgemischte NuPAGE Puffer sind eine praktische Möglichkeit zur Gewährleistung hochwertiger und konsistenter Elektrophorese-Ergebnisse. Alle Puffer werden aus hochgradig reinen Reagenzien hergestellt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen. Die Puffer werden als konzentrierte Lösung geliefert, was vor der Verwendung ein einfaches Verdünnen mit deionisiertem Wasser erfordert.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Puffer-Kit
SDS-PAGE-Gel
NuPAGE™
Enthält
• NuPAGE™ MES SDS-Laufpuffer (20X, 500 ml)
• NuPAGE™ Probenreduktionsmittel (10X, 250 µl) mit 500 mM Dithiothreitol
• NuPAGE™ Antioxidans (15 ml)
• NuPAGE™ LDS-Probenpuffer (10 ml)
Lagerung jeweils bei 4 °C. NuPAGE™ LDS-Probenpuffer vor der Verwendung auf 25 °C aufwärmen.
Novex™ Tricin-Gel
1 Kit