Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ LDS-Probenpuffer (4x)
Artikelnummer. 11559166
Click to view available options
Menge:
10 ml
250 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11559166
Marke: Invitrogen™ NP0008
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
NuPAGE LDS-Probenpuffer (4x), 10 ml
Zur Vorbereitung von Proteinproben für die denaturierende Gelelektrophorese mit NuPAGE™ Novex™ Gelen. Invitrogen™ Novex™ NuPAGE™ LDS-Probenpuffer (4X) enthält Lithiumdodecylsulfat, pH-Wert von 8,4, und ermöglicht so eine maximale Aktivität des Reduktionsmittels.
Die optimale Vorbereitung von Proteinproben für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) erfordert die Denaturierung und Reduktion der Disulfidbindungen in den Proteinen.
  • Hochviskose und konzentrierte Lösung mit höherer Konzentration von Glycerin
  • Enthält doppelt so viel LDS im Vergleich zur Menge von SDS in Novex™ Tris-Glycin-SDS-Probenpuffer oder in Tricin-SDS-Probenpuffer
  • NuPAGE™ LDS Probenpuffer muss vor Gebrauch auf Raumtemperatur (25 °C) gebracht werden
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Probenpuffer (4X) mit Lithiumdodecylsulfat (LDS) bei pH 8,5 mit SERVA Blue G250 und Phenolrot.
Bei 4 bis 25 °C lagern.
Puffer Probenladepuffer
Konzentration 4X
Geltyp NuPAGE Gel
Produkttyp LDS-Probenpuffer
Gelkompatibilität NuPAGE™ Gele
Produktlinie NuPAGE
Menge 250 ml
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis