Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Large Protein Sensitive Staining Kit
Speziell für die Analyse großer Proteine auf NuPAGE Novex Tris-Acetat-Gelen unter denaturierenden Bedingungen entwickelt
Marke: Invitrogen™ LP0003
Weitere Details : CAS : 53123-88-9 Netto-Gewicht : 0.00525kg Transport : UN number : 1493 Chem class : 5.1 Pack group : II
Beschreibung
Die HiMark™ vorgefärbten und ungefärbten Proteinstandards mit hohem Molekulargewicht bieten ein zeitsparendes Load-and-Go-Format. Der HiMark vorgefärbte Standard enthält eine rosa gefärbte Orientierungsbande und acht blaue Banden mit einem scheinbaren Molekulargewicht von 31 bis 460 kDa in einem NuPAGE Tris-Acetat-Gel/SDS-Puffersystem. Dieser Standard eignet sich für die Überwachung der Elektrophorese, Western-Transfers und die ungefähre Bestimmung des Molekulargewichts unbekannter großer Proteine. Der HiMark ungefärbte Standard bietet zusammen mit dem NuPAGE Tris-Acetat-Gel/SDS-Puffersystem die höchste Genauigkeit bei der Schätzung des Molekulargewichts großer Proteine. Dieser Standard besteht aus neun Proteinen, die eine Größe von 40 bis 500 kDa aufweisen und in einem 3 bis 8%igem bzw. 7%igem NuPAGE Novex Tris-Acetat-Gel/SDS-Puffersystem aufgetrennt werden. Nach der Elektrophorese können die Proteine mit der Coomassie™ Blaufärbung, Silber und fluoreszierenden Proteinfärbemitteln sichtbar gemacht werden. Mehrere NuPAGE Starterkits für große Proteine sind erhältlich, um Ihnen alle erforderlichen Reagenzien und optimierten Protokolle für die hochauflösende Trennung und Analyse großer Proteine zur Verfügung zu stellen. Jedes Kit enthält zwei Boxen mit 3 bis 8 %igem NuPAGE Tris-Acetat-Gel, ein Tris-Acetat-SDS-Puffer-Kit, ein Färbereagenz oder Blotting-Membranen sowie ein Fläschchen mit dem entsprechenden HiMark Standard.
- Gel-Prozentsatz: 3–8 %
- Gelgröße: Mini (8 cm x 8 cm)
- Well-Format: 1D-Well
1D-Gelelektrophorese, Proteingelelektrophorese, Proteingelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Informationen zum Inhalt des Kits und zu den Lagerbedingungen für Komponenten finden Sie im Produkthandbuch. Die Komponenten jedes Kits sind auch einzeln erhältlich. | |
3 bis 8 % | |
Tris-Acetat | |
25 µl | |
Ungefärbt | |
NuPAGE™ | |
1,0 mm |
XCell SureLock Mini | |
Mini | |
Protein-Färbekit | |
40 bis 500 kDa | |
10-Well | |
20 Gele | |
1D-Well |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.