Learn More
Invitrogen™ Nitrocellulose/Filterpapier-Sandwich, 0,45 μm, 8,3 x 7,3 cm
Artikelnummer. 10493242
Click to view available options
Menge:
20 Membran-/Filterpapier-Sandwiches
Packungsgröße:
5 Gramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10493242
Marke: Invitrogen™ LC2001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ideal zum Blotting von Proteinen und Nukleinsäuren
Die 0,45 μm-Porengröße eignet sich ideal für den Transfer von Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht (< 20 kDa) und Nukleinsäuren (< 300 bp).
  • Bestehend aus 100 % reiner Nitrozellulose für einen hochwertigen Transfer
  • Enthalten keine Stützgewebe oder Detergenzien
  • Sind mit gängigen Transferbedingungen und Nachweismethoden, z. B. Färbung, Immunodetektion, Fluoreszenz und Radiomarkierung, kompatibel
  • Mit hoher Empfindlichkeit und geringem Hintergrund
  • Werden anwenderfreundlich in einem vorgeschnittenen, vormontierten Membran/Filterpapier-Sandwich geliefert
  • Die Eigenschaften eines Proteins (d. h. Ladung, Hydrophobizität usw.) beeinflussen seine Fähigkeit zur Bindung an Membranoberflächen.
DNA- und RNA-Reinigung und -Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 8,3 cm
Breite (metrisch) 7,3 cm
Beschreibung Vorgeschnittene Blotting-Membran aus Nitrozellulose, Porengröße 0,45 μm
Menge 20 Membran-/Filterpapier-Sandwiches
Format Sandwich
Material Cellulosenitrat
Porengröße 0,45 μm
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Versandbedingung Raumtemperatur
Dimensions (LxW) 7,3 cm x 8,3 cm
Dicke 0,8 mm
Produktlinie Novex