Learn More
Invitrogen™ Nitrocellulose/Filterpapier-Sandwich, 0,2 μm, 8,3 x 7,3 cm
Ideal zum Blotting von Proteinen und Nukleinsäuren
Marke:  Invitrogen™ LC2000
202.16 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10368292
  • 275.00 € / 20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Die 0,2 µm-Porengröße eignet sich ideal für den Transfer von Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht (< 20 kDa) und Nukleinsäuren (< 300 bp).
  • Bestehen aus 100 % reiner Nitrozellulose für einen hochwertigen Transfer
  • Enthalten keine Stützgewebe oder Detergenzien
  • Sind mit gängigen Transferbedingungen und Nachweismethoden, z. B. Färbung, Immunodetektion, Fluoreszenz und Radiomarkierung, kompatibel
  • Mit hoher Empfindlichkeit und geringem Hintergrund
  • Werden anwenderfreundlich in einem vorgeschnittenen, vormontierten Membran/Filterpapier-Sandwich geliefert
  • Die Eigenschaften eines Proteins (d. h. Ladung, Hydrophobizität usw.) beeinflussen seine Fähigkeit zur Bindung an Membranoberflächen.
DNA- und RNA-Reinigung und -Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8,3 cm
Vorgeschnittene Blotting-Membran aus Nitrozellulose, Porengröße 0,2 μm
Sandwich
0.2 μm
Raumtemperatur
0,8 mm
7,3 cm
20 membrane/filter paper sandwiches
Cellulosenitrat
Bei Raumtemperatur lagern.
7,3 cm x 8,3 cm
Novex™
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2471365 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2000
Chargennummer2471366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2000
Chargennummer2536357 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2000
Chargennummer2590914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2000
Chargennummer2574597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2000
Name des Produkts
Invitrogen™ Nitrocellulose/Filterpapier-Sandwich, 0,2 μm, 8,3 x 7,3 cm > 0,2 μm Porengröße; 20/Packung