Learn More
Invitrogen™ Ni-NTA Purification System
Entwickelt für die Aufreinigung rekombinanter Proteine, die eine Polyhistidin (6xHis)-Sequenz enthalten
Marke: Invitrogen™ K95001
Beinhaltet: Sechs 2 ml-Harzsäulen und Puffer für die native und denaturierende Aufreinigung; 10 ml Ni-NTA Agarose.
Beschreibung
- Verwendet Ni-NTA Nickel-Chelatbildharz und wird mit nativen und denaturierenden Puffern zur effizienten Reinigung rekombinanter Proteine unter verschiedenen Bedingungen geliefert
His-markierte Proteinaufreinigung, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Suspension | |
Sechs 2 ml-Harzsäulen und Puffer für die native und denaturierende Aufreinigung. Zehn Milliliter Ni-NTA Agarose. Bei +4 °C lagern. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
6 purifications |
Ni-NTA-Aufreinigungssystem | |
His-Tag |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.