Learn More
Invitrogen™ NI-NTA Agarose
Artikelnummer. 11530656
Click to view available options
Menge:
10 ml
25 ml
100 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
25 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 11530656
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ R90110
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Includes
Das Ni-NTA-Harz ist vorgeladen und kann bis zu 50 mg rekombinantes Protein pro 1 ml Harz binden. Es wird als 50 %-Aufschlämmung in 30 % Ethanol bereitgestellt. Das Harz erscheint blau, wenn es mit Ni aufgeladen wird2+
Mit Nickel beladenes Affinitätsharz, das zur Reinigung rekombinanter Proteine verwendet werden kann, die eine Polyhistidin-Sequenz (6xHis) enthalten
  • Ni-NTA-Agarose ist ein nickelbeladenes Affinitätsharz zur Reinigung rekombinanter Proteine, die eine Polyhistidin-Sequenz (6xHis) enthalten
  • An das Harz gebundene Proteine können entweder mit einem Puffer mit niedrigem pH-Wert oder durch Konkurrenz mit Imidazol oder Histidin eluiert werden
  • Die einstufige Reinigung kann sowohl unter nativen als auch unter denaturierenden Bedingungen durchgeführt werden
  • Ni-NTA verwendet den chelatbildenden Liganden Nitrilotriessigsäure (NTA) in Verbindung mit einem vernetzten, 6 %igen Agaroseharz, das für den Einsatz in Batch- und Schwerkraftfluss-Anwendungen geeignet ist
  • Garantiert stabil für 6 Monate bei ordnungsgemäßer Lagerung bei 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Das Ni-NTA-Harz ist vorgeladen und kann bis zu 50 mg rekombinantes Protein pro 1 ml Harz binden. Es wird als 50%ige Suspension in 30 % Ethanol bereitgestellt. Das Harz erscheint blau, wenn es mit Ni2+ geladen wird. Bei +4 °C lagern. Ni-NTA-Harz ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang stabil.
Stationäre Phase Ni-NTA
Typ Agarose
Menge 100 ml
Form Suspension
Säulentyp Affinitätssäule
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.