Learn More
Invitrogen™ NativePAGE™ Laufpuffer (20x)
Wird verwendet, um NativePAGE Kathoden- und Anoden-Laufpuffer herzustellen
Marke:  Invitrogen™ BN2001
220.10 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10423092
  • 320.00 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit einer XCell SureLock™ Mini-Zelle beim Lauf von NativePAGE Gelen.
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern
20 X
PAGE-Laufpuffer
NativePAGE™
Raumtemperatur
Laufpuffer
Natives Gel
NativePAGE™ Gele
1 L
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2775206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberBN2001
Chargennummer3068262 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberBN2001
Chargennummer2473188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberBN2001
Chargennummer2497596 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberBN2001
Chargennummer2521862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberBN2001
Name des Produkts
Invitrogen™ NativePAGE™ Laufpuffer (20x) > 1 l