Learn More
Invitrogen™ Cytokine 30-Plex Human Panel
Speziell für die Quantifizierung von humanen Zytokinen, Chemokinen und Wachstumsfaktoren im Serum-, Plasma- und Gewebekulturüberstand entwickelt
Marke: Invitrogen™ LHC6003M
5149.00 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Enthält vorgemischte mit Antikörper beschichtete Fänger-Beads, Standard, vorgemischte Nachweisantikörper, Verdünnungsmittel, SAV-Konzentrat, Puffer, Waschlösung, Filterplatte, Platte mit flachem Boden, vollständiges Protokoll und chargenspezifisches technisches Datenblatt.
Beschreibung
Durch die gleichzeitige Messung von 30 Analyten liefert der Assay mehr Daten aus jeder Probe, was Kosten und Zeit spart. Dieser Assay kann allein oder in Kombination mit anderen ausgewählten Luminex Singleplex-Kits durchgeführt werden. Das Panel verwendet Magnet-Beads und erleichtert dadurch die Automatisierung, verringert die Anwendungszeit und erhöht Durchsatz und Präzision. Geeignet für die Verwendung mit den Luminex™ 100/200, FLEXMAP 3D™ und MAGPIX™ Systemen.
Umfassendes Human-Analyt-Panel
Das magnetische Human-Zytokin-30-Plex-Panel für die Luminex-Plattform bietet Reagenzien für die genaue, reproduzierbare und empfindliche Quantifizierung humaner Proteine, einschließlich:
Zytokine: G-CSF, GM-CSF, IFN-α, IFN-γ, IL-1β, Il-1RA , IL-2, IL-2R, IL-4, IL-5, Il-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p40/p70), Il-13, IL-15, IL-17, TNF-α
Chemokine: Eotaxin, IP-10, MCP-1, MIG, MIP-1α, MIP-1β, RANTES
Wachstumsfaktoren: EGF, FGF-basic, HGF, VEGF
Luminex xMAP™ Technologie—Effektives und erprobtes Analysehilfsmittel
Das magnetische Human-Zytokin-30-Plex-Panel basiert auf der xMAP Technologie. Mit einer Technologie auf Basis von Bead-Suspensionen können die Multiplexing-Fähigkeiten der Luminex-Assays genutzt werden. Magnetische Mikrosphären sind intern mit roten und infraroten Fluorophoren unterschiedlicher Intensität gefärbt. Jedes Bead erhält eine eindeutige Nummer bzw. einen Bead-Bereich, so dass eine Unterscheidung der Beads möglich ist. Beads, die kovalent an unterschiedliche Antikörper gebunden sind, können mithilfe einer 96-Well-Mikroplatte im gleichen Assay gemischt werden. Nach Abschluss des Sandwich-Immunoassays können Beads mit den Luminex 200- oder FLEXMAP 3D-Nachweissystemen, Geräten auf Basis der Durchflusszytometrie, zwei Lasern, digitaler Signalverarbeitung in Echtzeit und xPONENT™ Software zur Unterscheidung der Fluoreszenzintensität der Beads (Analyt) und der Assay-Signale (PE) gemessen werden.
MAGPIX-System – bringt die Leistungsfähigkeit von Multiplex in jedes Labor
Das MAGPIX-System kann auch für die Probenanalyse verwendet werden. Dieses Gerät verwendet die xMAP-Technologie und basiert auf Leuchtdioden (LEDs) zur Anregung, eine CCD-Kamera zur Erkennung von Beads und Analyten sowie digitale Hochgeschwindigkeits-Signalprozessoren. Das MAGPIX-System ist kompakter und robuster und bietet ein sehr kostengünstiges Multiplex-Werkzeug auf Basis magnetischer Beads. Die einfache, sofort einsatzbereite Ausführung ermöglicht Forschern die schnelle Durchführung von Singleplex- oder Multiplex-Assays von bis zu 50 Zielen in einzelnen biologischen Proben. Das MAGPIX-System ist anwenderfreundlich – für neue und erfahrene Anwender gleichermaßen hervorragend geeignet.
Mit Magnetbeads können Sie Ihre Zeit effektiver nutzen
Magnetbead-basierte Assays verwenden Luminex MagPlex Magnet-Mikrosphären. Alle anderen Assay-Komponenten sind identisch mit den äquivalenten Luminex Assays auf Basis von Polystyrolkügelchen und bieten daher die identische Qualität und Konsistenz. Die MagPlex Technologie nutzt die magnetischen Eigenschaften, um die Waschschritte des Assays zu vereinfachen und die Einheitlichkeit der Ergebnisse zu maximieren. Auf Magnet-Beads basierende Assays ermöglichen auch die Automatisierung, verkürzen die Anwendungszeit und erhöhen Durchsatz und Präzision. Dank einfach durchzuführender Protokolle erhalten Sie Ihre Ergebnisse in nur 3,5 Stunden. Darüber hinaus sind diese Assays sowohl für Vakuum-basierte als auch magnetische Waschstationen geeignet und funktionieren gut mit dem MAGPIX System sowie anderen Luminex xMAP-Plattformen.
Höhere Validierung für sichere Ergebnisse
Das magnetische Human-Zytokin-30-Plex-Panel wurde mit denselben strengen Kriterien validiert, die Luminex-Assays auszeichnen. Jedes Kit wird mit einer Packungsbeilage geliefert, die die Spezifikationen für jeden Marker im Assay beschreibt.
- Herausragendes Leistungsverhalten: Präzise, reproduzierbare und empfindliche Quantifizierung mehrerer Proteine
- Hohe Qualität: Vollständig qualifizierte Antikörper sorgen für eine hervorragende Spezifität und Empfindlichkeit
- Schnelle und einfache Protokolle: Durchführen des Multiplex-Assay und Datenanalyse in der Regel in weniger als einem Tag
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Multiplex-Panel | |
Human | |
Fluoreszenz | |
Siehe Produktdokumentation | |
Siehe Produktdokumentation | |
Luminex™ Geräte | |
Zytokine | |
Serum, Plasma, Zellkulturüberstände | |
Nasseis |
96 Tests | |
Kombinierbar | |
R-PE | |
Siehe Analysezertifikat | |
Vorkonfiguriertes Panel | |
Novex | |
Zytokine und Rezeptoren | |
Enthält vorgemischte, mit Antikörper beschichtete Fänger-Beads, Standard, vorgemischte Nachweisantikörper, Verdünnungsmittel, SAV-Konzentrat, Puffer, Waschlösung, Platte mit flachem Boden, vollständiges Protokoll und chargenspezifisches technisches Datenblatt. Bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Immunology, Cytokines |