Learn More
Invitrogen™ Novex ELISA-Kit für humanes IL-6
Schlüsselzytokin mit Aktivität bei der Immunantwort
Marke:  Invitrogen™ KHC0061C
2042.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21957" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10571855
  • 2150.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Alternative Produkte anzeigen »
Beinhaltet: Vorbeschichtete Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen
Beschreibung
Beschreibung
Der Human Interleukin 6 (Hu IL-6)-ELISA quantifiziert Hu IL-6 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu IL-6.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IL-6 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Das ELISA-Kit für humanes IL-6 quantifiziert natürliches und rekombinantes Human-IL-6 in humanem Serum, humanem Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P05231
<2 pg/ml
ELISA-Kit
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
BSF-2, BSF2, CDF, HGF, HSF, IFN-beta-2, IFNB2, IL-6
6.2 %
HRP
5 x 96 Tests
Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl
Human
3 h
7.8 bis 2500 pg/ml
Biotin
Plasma, Serum, Überstand
Kolorimetrisch
3569
7.9 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard-Verdünnungspuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, HRP-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
<2 pg/ml
RUO
2 bis 8 °C
1 h 20 min