Learn More
Invitrogen™ IEF-Marker 3-10
Artikelnummer. 10413442
Click to view available options
Menge:
500 μl
Packungsgröße:
500 Mikroliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10413442
Marke: Invitrogen™ 3921201
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Lieferung in 10 %-igem Glycerin mit Bromophenolblau (0,01 %) und Methylrot (0,01 %)
Gebrauchsfertiger Proteinmarker, speziell für IEF-Anwendungen entwickelt
Der IEF-Marker 3-10 ist effektiv bei allen horizontalen und vertikalen eindimensionalen IEF-Gelen und kann sowohl unter nativen als auch denaturierenden Bedingungen (z. B. 8 mol Harnstoff) eingesetzt werden.
  • Gebrauchsfertiges Format für IEF-Gele
  • Ideale Bestimmung des pI in unbekannten Proteinproben
  • Überwachung der Trennung in IEF-Gelen
  • Ein auf alle IEF-Gele (vertikal/horizontal) anwendbarer Standard
  • 13 aufgereinigte Isoformen — machen die Verwendung zusätzlicher Marker für “hohen pI-Bereich” oder “niedrigen pI-Bereich” überflüssig
  • Gereinigte, salzfreie Proteinkomponenten
  • Gel-Kompatibilität: Novex IEF-Gele
Isoelektrische Fukussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Der IEF-Marker 3-10 wird in 10 %-igem Glycerin geliefert, das Bromophenolblau (0,01 %) und Methylrot (0,01 %) enthält.
Im Tiefkühlschrank lagern (bei -5 bis -30 °C).
Number of Markers 13
Produkttyp IEF-Marker
Sofort einsatzbereit Ja
Empfohlene Anwendungen IEF-Gele
Größenbereich 3,5 bis 10,7 pI
Färbemitteltyp Ungefärbt
Zur Verwendung mit (Anwendung) IEF gels
Gelkompatibilität Novex™ IEF-Gele
Molekulargewicht 10,7, 9,5, 8,3, 8,0, 7,8, 7,4, 6,9, 6,0, 5,3, 5,2, 4,5, 4,2, 3,5
Menge 500 μl
Versandbedingung Trockeneis
Systemtyp IEF