Learn More
Invitrogen™ iBlot™ Transferstapel, PVDF, normale Größe
Zur Übertragung von Proteinen mit dem iBlot Gel-Transfergerät
Marke: Invitrogen™ IB401032
456.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Eine Box mit iBlot Transferstapel, enthaltend 10 Stapel
Beschreibung
Die iBlot Transferstapel werden verwendet, um Proteine mit dem iBlot Gel-Transfergerät zu übertragen. Die iBlot Transferstapel sind für den Einmalgebrauch vorgesehen und in drei Varianten für unterschiedliche Anwendungen erhältlich: iBlotGel-Transferstapel verfügen über integrierte PVDF- oder Nitrozellulose-Transfermembranen für Dry-Blotting von Proteinen, iBlot DNA-Transferstapel verfügen über eine integrierte Nylon-Transfermembran für Dry-Blotting von DNA und iBlot Western Detektionsstapel werden verwendet, um den Western Nachweis auf zuvor geblotteten Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen durchzuführen. Jeder iBlot Transferstapel verfügt über eine Kupferelektrode und entsprechende Kathoden- und Anoden-Puffer in der Gelmatrix für die schnelle, zuverlässige Übertragung von Proteinen und DNA.
PVDF-Membran
- Porengröße 0,2 μm , geringe Fluoreszenz
- Besitzt höhere Bindungskapazität als Nitrozellulose
- Voraktiviert und ohne Vorbehandlung mit Alkoholen gebrauchsfertig
- Kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz oder Radiomarkierung
- Bindung von Proteinen mittels hydrophober Interaktionen
- Proteinbindungskapazität: 240 μg/cm2
Größen von Transferstapeln
- Die normale Größe (13 x 8,3cm) wird für alle Novex Midi-Gel-Typen (oder gleichwertig) und E-PAGE™ 48- oder 96-Gele verwendet.
- Die Mini-Größe (8 x 8cm) wird für alle Novex Mini-Gele (oder gleichwertig) verwendet.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
8 cm | |
3 x 10 sets | |
PVDF | |
30 Transferstapel-Sets in 3 Boxen. Bei Raumtemperatur lagern. | |
iBlot™ | |
Nachhaltige Entsorgung |
8 cm | |
Transferstapel | |
0.2 μm | |
Mini, 8 x 8 cm | |
30 Blots |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.