Learn More
Invitrogen™ iBlot™ Transferstapel, Nitrozellulose, mini
Beschreibung
Beinhaltet
Eine Box iBlot™ Transferstapel mit 10 Stapeln.
Die iBlot Transferstapel sind für den Einmalgebrauch vorgesehen und in drei Varianten für unterschiedliche Anwendungen erhältlich: iBlot Gel-Transferstapel verfügen über integrierte PVDF- oder Nitrozellulose-Transfermembranen für Dry-Blotting von Proteinen, iBlot DNA-Transferstapel verfügen über eine integrierte Nylon-Transfermembran für Dry-Blotting von DNA und iBlot Western Detektionsstapel werden verwendet, um den Western Nachweis auf zuvor geblotteten Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen durchzuführen. Jeder iBlot Transferstapel verfügt über eine Kupferelektrode und entsprechende Kathoden- und Anoden-Puffer in der Gelmatrix für die schnelle, zuverlässige Übertragung von Proteinen und DNA.
Nitrozellulosemembran
- Bestehen aus 100 % reiner Nitrozellulose für einen hochwertigen Transfer
- Kompatibel mit gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz oder Radiomarkierung
- Bindung von Proteinen mittels hydrophober und elektrostatischer Interaktionen
- Porengröße: 0,2μm
- Proteinbindungskapazität: 209 μg/cm2
Größen von Transferstapeln
- Die normale Größe (13 x 8,3cm) wird für alle Novex Midi-Gel-Typen (oder gleichwertig) und E-PAGE™ 48- oder 96-Gele verwendet.
- Die Mini-Größe (8 x 8cm) wird für alle Novex Mini-Gele (oder gleichwertig) verwendet.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 8 cm |
| Breite (metrisch) | 8 cm |
| Menge | 10 Sets |
| Format | Transferstapel |
| Material | Cellulosenitrat |
| Porengröße | 0.2 μm |
| Inhalt und Lagerung | 10 Transferstapel-Sets in 1 Box. Bei Raumtemperatur lagern. |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Dimensions (LxW) | Mini, 8 x 8 cm |
| Produktlinie | iBlot |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- iBlot Transfer Stack, nitrocellulose, mini
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)-1,3-Propanediol ethylene glycol,aluminium oxide