Learn More
Invitrogen™ HiMark™ vorgefärbter Proteinstandard
Entwickelt für die Analyse von Proteinen hoher Molekularmasse auf NuPAGE™ Novex™ Tris-Acetat-Gelen
Marke: Invitrogen™ LC5699
269.50 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00454kg
Beinhaltet: 250 μl des HiMark™ vorgefärbten HMW-Proteinstandards, Speicherpuffer: Tris-HCl, Formamid, SDS, Phenolrot
Beschreibung
- Umfassend: Enthält Marker mit einem breiten Bereich hoher Molekulargewichte und bietet neun Proteinbanden im Bereich von 30 bis 460 kDa.
- Praktisch: Die gebrauchsfertige Mischung eliminiert die Notwendigkeit der Erwärmung oder Reduzierung des Probenpuffers, wie auch der Probenzugabe vor Gebrauch
- Effizient: Ermöglicht die einfache Visualisierung der Elektrophorese und eine schnelle Auswertung der Western-Transfereffizienz.
- Kompatibel: Vorgesehen für den Einsatz mit NuPAGE Novex 3 – 8 % und 7 % Tris-Acetat-Gelen unter denaturierenden Bedingungen
- Kann auch mit NuPAGE Novex 4 – 12 % Bis-Tris-Gelen mit NuPAGE MOPS Laufpuffer und Novex 4 % Tris-Glycin-Gel verwendet werden. Um jedoch beste Ergebnisse mit HMW-Proteinen zu erzielen, verwenden Sie immer NuPAGE Novex Tris-Acetat-Gele
- Gel-Kompatibilität: NovexTris-Glycin-Gele, NuPAGE Tris-Acetat-Gele
HiMark™ High Molecular Weight Proteinstandard ist auch in ungefärbtem Format erhältlich
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Protein-Gelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Inhalt: 250 µl vorgefärbter HiMark™ HMW-Proteinstandard Lagerungspuffer: Tris-HCl, Formamid, SDS, Phenolrot Lagerung: Bei -20 °C |
|
9 | |
Ja | |
30 bis 460 kDa | |
Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele | |
HiMark™ | |
Trockeneis |
Kolorimetrisch | |
Proteinleiter | |
Tris-Acetat-Gele | |
2 Farben: Violett, Rosa | |
460, 268, 238, 171, 117, 71, 55, 41, 31 kDa | |
250 μl | |
Western Blotting, SDS-PAGE |
Sicherheit und Handhabung
- HiMark Pre-stained Protein Standard
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Formamide
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.