Learn More
Invitrogen™ Gel-Dry™ Trocknungslösung
Artikelnummer. 10482862
Click to view available options
Puffervolumen (metrisch):
500 ml
8 x 500 ml
Packungsgröße:
4 Liter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10482862
Marke: Invitrogen™ LC40254
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Moduliert die Wasserfreisetzungsrate, um rissfreie Gele zu gewährleisten.
  • Gel-Dry™ Trockenlösung ist ein Bestandteil des DryEase™ Mini-Gel-Trockensystems, das ein einfaches, anwenderfreundliches Kit für das gleichmäßige Trocknen von Gelen mit passiver Verdampfung darstellt.
  • Mit dem Kit können Gele auf einer Grundplatte zwischen zwei offenen Rahmen montiert werden, sodass die beiden Außenflächen der Gele der Luft ausgesetzt sind.
  • Dementsprechend können sie gleichmäßig trocknen, und die Rissbildung ist minimal.
  • Die firmeneigene Gel-Dry™ Trockenlösung moduliert die Rate der Wasserfreisetzung und garantiert dadurch rissfreie Gele.
  • Beim DryEase™ System werden Gele über Nacht mit einheitlicher Zugspannung an allen Punkten des Gels getrocknet, um Rissbildung zu beseitigen.
Anwendungen
  • Mit dem DryEase™ System getrocknete Gele eignen sich für Fluorographie, Densitometrie, Autoradiographie oder dauerhafte Aufbewahrung.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Trocknungslösungen
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) DryEase™ Mini-Gel-Trocknungssystem
Gelgröße Mini
Produktlinie Novex
Typ Trocknungslösung
Menge 8 x 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Puffervolumen (metrisch) 8 x 500 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GEL-DRY SOLUTION
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl alcohol