Learn More
Invitrogen™ Leere Gelkassetten, mini, 1,5 mm
Artikelnummer. 11559156
Click to view available options
Menge:
25⁄pkg
Packungsgröße:
25 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11559156
Marke: Invitrogen™ NC2015
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Vorversiegelte Kunststoffkassetten mit bereits überklebtem Schlitz
  • Auf drei Seiten abgedichtet, um ein Auslaufen zu verhindern
  • Material: Kunststoff
  • Gelgröße: Mini (8 x 8 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält eine Packung (mit je 25 Stück/Packung) leerer, Einweg-Gelkassetten aus Kunststoff (1,5 mm). Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal
Gelgröße Mini (8 cm x 8 cm)
Produktlinie Novex
Typ Leere Gel-Kassette
Menge 25⁄pkg
Versandbedingung Raumtemperatur