Learn More
Invitrogen™ Novex™ ECL Chemiluminescent Substrate Reagent Kit
Click to view available options
Menge:
2 Flaschen
Packungsgröße:
250 Milliliter
Beschreibung
Es ist ein zweiteiliges Reagenz bestehend aus Reagenz A (Luminol) und Reagenz B (ein Enhancer), verwendet in gleichen Mengen für die intensivste Lichtemission.
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 2 Flaschen |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
| Substrateigenschaften | Chemisches Substrat |
| Substrattyp | Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat |
| Inhalt und Lagerung | Zwei Flaschen sind im Lieferumfang enthalten. Reagenz A (125 ml) und Reagenz B (125 ml). Hautkontakt vermeiden. Bei 4 °C lagern. |
| Nachweisverfahren | Chemolumineszenz |
| Form | Flüssig |
| Produktlinie | Novex |
| Substrate | Luminol |